4-(4-Aminophenethyl)piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307780-1G
APOSOR307780-1GEA 393 EUR InStock
APOSOR307780-1G
4-(4-Aminophenethyl)piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-(4-Aminophenethyl)piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₇H₂₇N₃O₂
MW: 305,415 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11590790
Numéro CAS: 329004-08-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité