4-[(4-Amino-phenylamino)-methyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307784-1G
APOSOR307784-1GEA 451 EUR InStock
APOSOR307784-1G
4-[(4-Amino-phenylamino)-methyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-[(4-Amino-phenylamino)-methyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₇H₂₇N₃O₂
MW: 305,415 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12026438
Numéro CAS: 1159976-33-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité