2,6,7-Triméthylquinoléine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307852-1G
APOSOR307852-1GEA 359 EUR InStock
APOSOR307852-1G
2,6,7-Triméthylquinoléine
2,6,7-Triméthylquinoléine
Formule: C₁₂H₁₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 72681-37-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité