6-Methoxyquinoline-3-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307866-1G
APOSOR307866-1GEA 565 EUR InStock
APOSOR307866-1G
6-Methoxyquinoline-3-carboxaldehyde
6-Methoxyquinoline-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,195 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09260427
Numéro CAS: 13669-60-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité