5,7-Dichloroquinoline-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307986-1G
APOSOR307986-1GEA 368 EUR InStock
APOSOR307986-1G
5,7-Dichloroquinoline-3-carboxylic acid
5,7-Dichloroquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₅Cl₂NO₂
MW: 242,058 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09787766
Numéro CAS: 948293-83-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité