1-[(tert-Butoxy)carbonyl]-3-methylazetidine-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-methylazetidine-3-carboxylic acid
OR308025-1G
APOSOR308025-1GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR308025-1G
1-[(tert-Butoxy)carbonyl]-3-methylazetidine-3-carboxylic acid
1-[(tert-Butoxy)carbonyl]-3-methylazetidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
MW: 215,246 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12406581
Numéro CAS: 887591-62-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité