1-(1H-Indazol-4-yl)ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Acetyl-1H-indazole
OR30884-100MG
APOSOR30884-100MGEA 119 EUR InStock
APOSOR30884-100MG
1-(1H-Indazol-4-yl)ethanone
1-(1H-Indazol-4-yl)ethanone
Formule: C₉H₈N₂O
MW: 160,18 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11869762
Numéro CAS: 1159511-21-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité