4-Keto-L-proline hydrobromide 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Oxo-L-proline hydrobromide
OR309140-1G
APOSOR309140-1GEA 191 EUR InStock
APOSOR309140-1G
4-Keto-L-proline hydrobromide 90%
4-Keto-L-proline hydrobromide
Formule: C₅H₈BrNO₃
MW: 210,03 g/mol
Point de fusion: 134…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12024572
Numéro CAS: 75776-67-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité