Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromo-2-nitrobenzonitrile

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR30919-5G OR30919-1G OR30919-25G
APOSOR30919-5GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR30919-5G APOSOR30919-1G APOSOR30919-25G
5-Bromo-2-nitrobenzonitrile
5-Bromo-2-nitrobenzonitrile


Formule: C₇H₃BrN₂O₂
Point de fusion: 116…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699674
Numéro CAS: 89642-50-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité