8-Bromo-4-chloro-2,6-dimethylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309316-1G
APOSOR309316-1GEA 433 EUR InStock
APOSOR309316-1G
8-Bromo-4-chloro-2,6-dimethylquinoline
8-Bromo-4-chloro-2,6-dimethylquinoline
Formule: C₁₁H₉BrClN
MW: 270,553 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12115058
Numéro CAS: 1156275-57-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité