7-Bromo-2,8-dimethylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR309320-1G
APOSOR309320-1GEA 620 EUR InStock
APOSOR309320-1G
7-Bromo-2,8-dimethylquinoline
7-Bromo-2,8-dimethylquinoline
Formule: C₁₁H₁₀BrN
MW: 236,108 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12675073
Numéro CAS: 1189106-33-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité