2-Bromo-6-chloro-4-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR309390-1G
APOSOR309390-1GEA 517 EUR InStock
APOSOR309390-1G
2-Bromo-6-chloro-4-methylquinoline
2-Bromo-6-chloro-4-methylquinoline
Formule: C₁₀H₇BrClN
MW: 256,526 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21647781
Numéro CAS: 18004-64-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité