6-Phenylpyridine-3-boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Borono-2-phenylpyridine, (6-Phenylpyridin-3-yl)boronic acid
OR310262-500MG
APOSOR310262-500MGEA 438 EUR InStock
APOSOR310262-500MG
6-Phenylpyridine-3-boronic acid
6-Phenylpyridine-3-boronic acid
Formule: C₁₁H₁₀BNO₂
MW: 199,014 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03788243
Numéro CAS: 155079-10-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité