(1S,2R)-2-Phenylcyclopropan-1-amine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR310537-500MG
APOSOR310537-500MGEA 1350 EUR InStock
APOSOR310537-500MG
(1S,2R)-2-Phenylcyclopropan-1-amine hydrochloride
(1S,2R)-2-Phenylcyclopropan-1-amine hydrochloride
Formule: C₉H₁₁N·ClH
MW: 169,651 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21396228
Numéro CAS: 4548-34-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité