1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Allopurinol
OR3110-25G
APOSOR3110-25GEA 0 EUR InStock
APOSOR3110-25G
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one
Formule: C₅H₄N₄O
MW: 136,11 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00599413
Numéro CAS: 315-30-0
EINECS: 206-250-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité