7-Azaspiro[3.5]nonane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR312259-250MG
APOSOR312259-250MGEA 783 EUR InStock
APOSOR312259-250MG
7-Azaspiro[3.5]nonane
7-Azaspiro[3.5]nonane
Formule: C₈H₁₅N
MW: 125,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14581275
Numéro CAS: 766-34-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité