4-(Methoxycarbonyl)cubanecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Methoxycarbonyl)-1-cubanecarboxylic acid, 4-Methoxycarbonylcubanecarboxylic acid, 4-(Methoxycarbonyl)cubane-1-carboxylic acid, 1-carboxy-4-carbomethoxycubane, 4-methoxycarbonylcubane-1-carboxylic acid
OR312489-250MG
APOSOR312489-250MGEA 185 EUR InStock
APOSOR312489-250MG
4-(Methoxycarbonyl)cubanecarboxylic acid
4-(Methoxycarbonyl)cubanecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₀O₄
MW: 206,197 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458189
Numéro CAS: 24539-28-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité