1-Cyclopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Cyclopropyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR313025-1G
APOSOR313025-1GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR313025-1G
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 95%
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₉BN₂O₂
MW: 234,106 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16659007
Numéro CAS: 1151802-22-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité