4-Picolyl bromide hydrobromide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
OR315149-25G
APOSOR315149-25GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR315149-25G
4-Picolyl bromide hydrobromide 95%
4-Picolyl bromide hydrobromide
Formule: C₆H₇Br₂N
MW: 252,94 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863545
Numéro CAS: 73870-24-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité