6-(p-Toluenesulphonyl)-2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Tosyl-2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane
OR317036-5G
APOSOR317036-5GEA 115 EUR InStock
APOSOR317036-5G
6-(p-Toluenesulphonyl)-2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane
6-(p-Toluenesulphonyl)-2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane
Formule: C₁₂H₁₅NO₃S
MW: 253,32 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13180735
Numéro CAS: 13573-28-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité