6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR317328-1G
APOSOR317328-1GEA 294 EUR InStock
APOSOR317328-1G
6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one
6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one
Formule: C₇H₅ClN₂O
MW: 168,58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11518940
Numéro CAS: 220896-14-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité