1,6-Naphthyridine-5-carboxylic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR318079-1G
APOSOR318079-1GEA 1210 EUR InStock
APOSOR318079-1G
1,6-Naphthyridine-5-carboxylic acid 95+%
1,6-Naphthyridine-5-carboxylic acid
Formule: C₉H₆N₂O₂
Point de fusion: 193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06762718
Numéro CAS: 74048-24-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité