1,2-Dibromo-4-nitrobenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR321004-25G
APOSOR321004-25GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR321004-25G
1,2-Dibromo-4-nitrobenzène
1,2-Dibromo-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₃Br₂NO₂
MW: 280,9 g/mol
Point de fusion: 53…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055373
Numéro CAS: 5411-50-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité