Ethyl (S)-3-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR321271-100MG
APOSOR321271-100MGEA 333 EUR InStock
APOSOR321271-100MG
Ethyl (S)-3-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride 97%
Ethyl (S)-3-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Formule: C₁₄H₁₉NO₂·ClH
MW: 269,767 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30099274
Numéro CAS: 2244064-25-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité