Ethyl-2-bromoisovalerate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromoisovaleric Acid Ethyl Ester, 2-Bromo-3-methylbutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-bromo-3-methylbutanoate, Ethyl 2-Bromo-3-methylbutyrate
OR322033-25G
APOSOR322033-25GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR322033-25G
Ethyl-2-bromoisovalerate 98%
Ethyl-2-bromoisovalerate
Formule: C₇H₁₃BrO₂
MW: 209,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026855
Numéro CAS: 609-12-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité