1-(4-Acetylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32342-1G
APOSOR32342-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32342-1G
1-(4-Acetylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde, tech
1-(4-Acetylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formule: C₁₃H₁₁NO₂
MW: 213,232 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02661663
Numéro CAS: 439094-81-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité