(3E)-3-[2-(2-Methylphenyl)hydrazin-1-ylidene]piperidin-2-one, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32419-1G
APOSOR32419-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32419-1G
(3E)-3-[2-(2-Methylphenyl)hydrazin-1-ylidene]piperidin-2-one, tech
(3E)-3-[2-(2-Methylphenyl)hydrazin-1-ylidene]piperidin-2-one
Formule: C₁₂H₁₅N₃O
MW: 217,267 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00794637
Numéro CAS: 14490-03-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité