Ethyl 2-[(3E)-2-oxo-1-(prop-2-en-1-yl)-2,3-dihydro-1H-indol-3-ylidene]acetate, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32438-1G
APOSOR32438-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32438-1G
Ethyl 2-[(3E)-2-oxo-1-(prop-2-en-1-yl)-2,3-dihydro-1H-indol-3-ylidene]acetate, tech
Ethyl 2-[(3E)-2-oxo-1-(prop-2-en-1-yl)-2,3-dihydro-1H-indol-3-ylidene]acetate
Formule: C₁₅H₁₅NO₃
MW: 257,285 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01568302
Numéro CAS: 1308732-57-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité