3-(Dimethylamino)-1-(3-methylthiophen-2-yl)but-2-en-1-one, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32576-1G
APOSOR32576-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32576-1G
3-(Dimethylamino)-1-(3-methylthiophen-2-yl)but-2-en-1-one, tech
3-(Dimethylamino)-1-(3-methylthiophen-2-yl)but-2-en-1-one
Formule: C₁₁H₁₅NOS
MW: 209,308 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03618011
Numéro CAS: 861209-49-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité