6-(Methoxymethyl)-N-methyl-2-phenylpyrimidin-4-amine, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32762-1G
APOSOR32762-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32762-1G
6-(Methoxymethyl)-N-methyl-2-phenylpyrimidin-4-amine, tech
6-(Methoxymethyl)-N-methyl-2-phenylpyrimidin-4-amine
Formule: C₁₃H₁₅N₃O
MW: 229,278 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00794771
Numéro CAS: 339278-91-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité