1-Methyl-4-(3-phenylprop-2-yn-1-yl)piperazine, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32790-1G
APOSOR32790-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32790-1G
1-Methyl-4-(3-phenylprop-2-yn-1-yl)piperazine, tech
1-Methyl-4-(3-phenylprop-2-yn-1-yl)piperazine
Formule: C₁₄H₁₈N₂
MW: 214,306 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03787141
Numéro CAS: 13808-26-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité