1-[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]ethan-1-ol, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32915-1G
APOSOR32915-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR32915-1G
1-[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]ethan-1-ol, tech
1-[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]ethan-1-ol
Formule: C₁₂H₁₃NO
MW: 187,238 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03012945
Numéro CAS: 439110-83-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité