N'-(6-Chloropyridin-2-yl)propanehydrazide, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33012-1G
APOSOR33012-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR33012-1G
N'-(6-Chloropyridin-2-yl)propanehydrazide, tech
N'-(6-Chloropyridin-2-yl)propanehydrazide
Formule: C₈H₁₀ClN₃O
MW: 199,638 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02187189
Numéro CAS: 66999-52-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité