2-[3-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-1H-pyrazol-1-yl]ethan-1-ol, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33031-1G
APOSOR33031-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR33031-1G
2-[3-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-1H-pyrazol-1-yl]ethan-1-ol, tech
2-[3-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-1H-pyrazol-1-yl]ethan-1-ol
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₃
MW: 232,235 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03617679
Numéro CAS: 955976-57-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité