Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Ethoxy-2-methylbenzeneboronic acid 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Ethoxy-2-methylphenylboronic acid, 4-Ethoxy-2-methylbenzeneboronic acid, B-(4-Ethoxy-2-methylphenyl)boronic acid

OR3305-250MG
APOSOR3305-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3305-250MG
4-Ethoxy-2-methylbenzeneboronic acid 98%
4-Ethoxy-2-methylbenzeneboronic acid


Formule: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,01 g/mol
Point de fusion: 162…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115659
Numéro CAS: 313545-31-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité