(2Z)-4-Chloro-2-{[(4-chlorophenyl)amino]methylidene}-3-oxobutanenitrile, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33233-1G
APOSOR33233-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR33233-1G
(2Z)-4-Chloro-2-{[(4-chlorophenyl)amino]methylidene}-3-oxobutanenitrile, tech
(2Z)-4-Chloro-2-{[(4-chlorophenyl)amino]methylidene}-3-oxobutanenitrile
Formule: C₁₁H₈Cl₂N₂O
MW: 255,1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00663748
Numéro CAS: 339097-10-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité