Methyl 3-[(dimethylamino)methyl]imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33431-1G
APOSOR33431-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR33431-1G
Methyl 3-[(dimethylamino)methyl]imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate, tech
Methyl 3-[(dimethylamino)methyl]imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₅N₃O₂
MW: 233,266 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08064773
Numéro CAS: 882748-14-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité