tert-Butyl-1,2-diazepane-1-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33567-1G
APOSOR33567-1GEA 874 EUR InStock
APOSOR33567-1G
tert-Butyl-1,2-diazepane-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-1,2-diazepane-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09607901
Numéro CAS: 443295-32-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité