3-Bromo-5-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33576-1G
APOSOR33576-1GEA 37.7 EUR InStock
APOSOR33576-1G
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₇H₄BrClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100204
Numéro CAS: 866546-09-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité