tert-Butyl 9-cyano-3-azaspiro[5.5]undecane-3-carboxylate, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33588-1G
APOSOR33588-1GEA 1570 EUR InStock
APOSOR33588-1G
tert-Butyl 9-cyano-3-azaspiro[5.5]undecane-3-carboxylate, tech
tert-Butyl 9-cyano-3-azaspiro[5.5]undecane-3-carboxylate
Formule: C₁₆H₂₆N₂O₂
MW: 278,39 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18426549
Numéro CAS: 1281872-59-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité