2-Chloro-3-cyanopyrazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-chloropyrazine-2-carbonitrile
OR3400-5G
APOSOR3400-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3400-5G
2-Chloro-3-cyanopyrazine 98%
2-Chloro-3-cyanopyrazine
Formule: C₅H₂ClN₃
MW: 139,5400 g/mol
Point de fusion: 38…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00219653
Numéro CAS: 55557-52-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité