6-Hydroxy-3-iodo-2-methylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Iodo-6-methylpyridin-2(1H)-one
OR345454-1G
APOSOR345454-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR345454-1G
6-Hydroxy-3-iodo-2-methylpyridine 98%
6-Hydroxy-3-iodo-2-methylpyridine
Formule: C₆H₆INO
MW: 235,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037468
Numéro CAS: 927870-76-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité