Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-acétylbenzoïque 96%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Acetylbenzoic Acid, 4'-Acetophenonecarboxylic acid

OR345603-100G
APOSOR345603-100GEA 114 EUR InStock
APOSOR345603-100G
Acide 4-acétylbenzoïque 96%
4-Acetylbenzoic acid


Formule: C₉H₈O₃
MW: 164,16 g/mol
Point de fusion: 206…210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002561
Numéro CAS: 586-89-0
EINECS: 209-558-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité