3-Methyl-isothiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR346143-1G
APOSOR346143-1GEA 607 EUR InStock
APOSOR346143-1G
3-Methyl-isothiazole
3-Methyl-isothiazole
Formule: C₄H₅NS
MW: 99,154 g/mol
Point d'ébullition: 130…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00955579
Numéro CAS: 693-92-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité