3-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346605-1G
APOSOR346605-1GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR346605-1G
3-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine 95+%
3-Bromo[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formule: C6H4BrN3
MW: 198,0200 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11111699
Numéro CAS: 4922-68-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité