2-Methylfuran-3-carboxamide 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346629-1G
APOSOR346629-1GEA 318 EUR InStock
APOSOR346629-1G
2-Methylfuran-3-carboxamide 95+%
2-Methylfuran-3-carboxamide
Formule: C₆H₇NO₂
MW: 125,125 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11643537
Numéro CAS: 22727-22-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité