3-Methylfuran-2-carboxamide 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR346630-1G
APOSOR346630-1GEA 369 EUR InStock
APOSOR346630-1G
3-Methylfuran-2-carboxamide 95+%
3-Methylfuran-2-carboxamide
Formule: C₆H₇NO₂
MW: 125,125 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11643939
Numéro CAS: 84374-70-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité