3,5-Diméthylbenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR350145-25G
APOSOR350145-25GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR350145-25G
3,5-Diméthylbenzonitrile
3,5-Diméthylbenzonitrile
Formule: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060670
Numéro CAS: 22445-42-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité