Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 5-formylsalicylique 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Formyl-2-hydroxybenzoic acid

OR350179-100G
APOSOR350179-100GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR350179-100G
Acide 5-formylsalicylique 97%
Acide 5-formylsalicylique


Formule: C₈H₆O₄
MW: 166,1308 g/mol
Point de fusion: 250 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006945
Numéro CAS: 616-76-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité