5-Nitro-6-methyluracil
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methyl-5-nitrouracil, 2,4-Dihydroxy-6-methyl-5-nitropyrimidine
OR350278-5G
APOSOR350278-5GEA 58 EUR InStock
APOSOR350278-5G
5-Nitro-6-methyluracil
5-Nitro-6-methyluracil
Formule: C5H5N3O4
MW: 171,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047362
Numéro CAS: 16632-21-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité